Learn More
Bochem™ Trépied en fonte
En fonte. Le trépied en fonte Bochem™ est verni.
Marque: Bochem™ 5251
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Trépied en fonte
- Filetage M10
- Vernis
Spécification
Fonte | |
Filetage M10 | |
M10 | |
2 kg |
145 mm | |
Trépied en fonte | |
1 de chaque |