Learn More
Inhibiteur de caspase 9 III, Thermo Scientific Chemicals
86.93€ - 279.00€
Identifiants chimiques
CAS | 403848-57-7 |
---|---|
Formule moléculaire | C24H35ClN6O9 |
Synonyme | Ac-LEHD-CMK ; |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15456939
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J65501.M^ |
1 mg |
86.93€
1mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15446939
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J65501.#0 |
5 mg | N/A | ||||||
Description
A potent and irreversible inhibitor of caspase-9
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
403848-57-7 | |
C24H35ClN6O9 | |
Ac-LEHD-CMK ; |
Spécification
Blanc | |
Un inhibiteur puissant et irréversible de la caspase-9 | |
C24H35ClN6O9 | |
Ac-LEHD-CMK ; | |
JSRLQUNMFYXVQD-UHFFFAOYNA-N | |
3-{2-[4-carboxy-2-(2-acetamido-4-methylpentanamido)butanamido]-3-(1H-imidazol-5-yl)propanamido}-5-chloro-4-oxopentanoic acid |
-30°C à -10°C | |
403848-57-7 | |
587,02 | |
Poudre | |
CC(C)CC(NC(C)=O)C(=O)NC(CCC(O)=O)C(=O)NC(CC1=CN=CN1)C(=O)NC(CC(O)=O)C(=O)CCl | |
587.03 |
Sécurité et traitement
Recommended Storage : Stockage à -20°C