Learn More
Thermo Scientific Chemicals Inhibiteur de caspase 3 III
Code produit. 15456389
Click to view available options
Quantité:
1 mg
5 mg
A potent, cell-permeable, and irreversible inhibitor of caspase-3; also inhibits caspases -6, -7, -8, and -10. Commonly used at concentrations up to 100 -M to examine the role of caspase-3-dependent apoptosis
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 285570-60-7
Formule moléculaire C21H31ClN4O11
Synonyme Chlorométhylcétone de Ac-DEVD-CMK ; N-Acetyl-Asp-Glu-Val-Asp
Spécification
Quantité 1 mg
Description Blanc cassé à marron
Contenu et stockage -30°C à -10°C
À utiliser avec (application) Un inhibiteur puissant, perméable aux cellules et irréversible de la caspase-3 ; inhibe également les caspases -6, -7, -8 et -10. Couramment utilisé à des concentrations allant jusqu’à 100 →M pour étudier le rôle de l’apoptose dépendante de la caspase-3
Poids de la formule 550,94
Solubilité Soluble dans le DMSO
Forme Poudre
Clé InChI ATNOUPFYBMVFLD-UHFFFAOYNA-N
SMILES CC(C)C(NC(=O)C(CCC(O)=O)NC(=O)C(CC(O)=O)NC(C)=O)C(=O)NC(CC(O)=O)C(=O)CCl
Nom IUPAC 3-{2-[4-carboxy-2-(3-carboxy-2-acetamidopropanamido)butanamido]-3-methylbutanamido}-5-chloro-4-oxopentanoic acid
Poids moléculaire (g/mol) 550.95