Learn More
Thermo Scientific Chemicals Inhibiteur de caspase-1 I
Code produit. 15406369
Click to view available options
Quantité:
1 mg
5 mg
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 143313-51-3
Formule moléculaire C23H32N4O8
Synonyme Ac-YVAD-CHO ; Ac-Tyr-Val-Ala-Asp-CHO
Spécification
Quantité 1 mg
Description Blanc
Contenu et stockage -30°C à -10°C
À utiliser avec (application) Inhibiteur puissant, spécifique et réversible des caspases-1, -4 et -5
Poids de la formule 492,52
Sensibilité Sensible à l’humidité
Forme Poudre
Clé InChI KQCBPHUOVBKBPQ-SJVNDZIOSA-N
SMILES CC(C)[C@H](NC(=O)[C@H](CC1=CC=C(O)C=C1)NC(C)=O)C(=O)NC(=O)[C@H](C)N[C@@H](CC(O)=O)C=O
Nom IUPAC (3S)-3-{[(2S)-1-[(2S)-2-[(2S)-2-acetamido-3-(4-hydroxyphenyl)propanamido]-3-methylbutanamido]-1-oxopropan-2-yl]amino}-4-oxobutanoic acid
Poids moléculaire (g/mol) 492.53