Learn More
3M™ Kit rapide de protéines de cajou L25CHW
Détecte la présence de protéines de noix de cajou dans l’eau de rinçage finale de nettoyage en place (NEP), les échantillons d’écouvillons environnementaux, les ingrédients alimentaires et les produits alimentaires transformés.
Marque: 3M™ 7100151336
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Résultats visibles à 11 ± 1 minute après l’application de l’échantillon.
- Cartouches de test à flux latéral immunochromatographiques rapides et qualitatives conçues pour la détection de protéines alimentaires allergéniques.
- Conçu pour détecter les protéines allergènes traitées et non traitées.
- Le test s’adapte aux échantillons d’eau de rinçage et d’aliments pour écouvillons environnementaux.
Spécification
Tester | |
Allergène | |
25/boîte |