Learn More
MP Biomedicals™ Caséine, testée en vitamines, 30 mesh
Utilisée comme fromage, additif alimentaire et liant pour les allumettes de sûreté.
Marque:  MP Biomedicals™ 0290452005
Code produit. 11455722
  • 344.00€ / 1 pièce
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
  • Phosphoprotéine
  • Extraite de lait de vache
  • Utilisée comme source alimentaire
  • N° CAS : 9000-71-9
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Caséine
Poudre
5 lb
Jaune
Utilisée comme fromage, additif alimentaire et liant pour les allumettes de sûreté
Stockage à température ambiante (15°C à 30°C)