Learn More
Emma Safety Footwear Chaussures de sécurité CAS
Les dessus en microfibres lavables sont traitées pour repousser toutes sortes de saletés, germes et bactéries. Une chaussure très respirante et confortable pour toute la journée. Les semelles de retour d’énergie empêchent la fatigue et gardent le porteur frais, alerte, au pied sûr et stable même en cas de déversement.
Marque:  Emma Safety Footwear MM52054039
Code produit. 15998661
  • 115.00€ / 1 paire
Expédition estimée: 01-04-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Chaussure de sécurité S2 pour conditions de travail humides
  • Semelle extérieure à torsion facile GripForce™
  • Construction en microfibre
  • Doublure sans chrome
  • Argent désinfecté Hydro-Tec™
Spécification
Spécification
EN ISO 20345:2011
Blanc
Argent purifié Hydro-Tec™
39
Lacets
N° CAS
Microfibre
Acier