Learn More
Carvacrol, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 16408070
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 499-75-2
Formule moléculaire C10H14O
Poids moléculaire (g/mol) 150.22
Numéro MDL MFCD00002236
Clé InChI RECUKUPTGUEGMW-UHFFFAOYSA-N
Nom IUPAC 2-méthyl-5-(propan-2-yl)phénol
SMILES CC(C)C1=CC=C(C)C(O)=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Carvacrol
Point de fusion 3.0°C
Densité 0.9760 g/mL
Point d’ébullition 238.0°C
Point d’éclair 106°C
Formule linéaire (CH3)2CHC6H3(CH3)OH
Quantité 100 g
Merck Index 15, 1872
Gravité spécifique 0.976
Informations sur la solubilité Solubility aq. soln.: insoluble. Other solubilities: soluble in ethanol and ether
Viscosité 28.5 mPa.s (20°C)
Poids de la formule 150.22