Learn More
Thermo Scientific™ Cartouches pour système d’eau Barnstead™
Maintenez votre système de purification d’eau au point d’utilisation Thermo Scientific™ Barnstead™ grâce à ces cartouches de rechange.
305.52€ - 766.82€
Produits 5
Code produit Marque Description À utiliser avec (équipement) Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Description À utiliser avec (équipement) Prix Quantité et disponibilité  
11397151
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific™
09.4011
Cartouche d’eau haute pureté Pacific TII
305.52€
1 pièce
11357121
Afficher les documents
Thermo Scientific™
09.1019
Cartouche échangeuse d’ions Smart2Pure
344.72€
1 pièce
Expédition estimée: 30-05-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
11367121
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific™
09.1020
Cartouche de polisseur d’eau ultrapure Smart2Pure
551.75€
1 pièce
En stock
pour voir le stock disponible 
Edge
Ajouter au panier
15390471
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific™
09.2005
Cartouche de polisseur d’eau ultrapure GenPure GenPure Pro, GenPure xCAD, LabTower EDI
766.82€
1 pièce
En stock
pour voir le stock disponible 
Edge
Ajouter au panier
11337121
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific™
09.1006
Cartouche de polisseur d’eau ultrapure MicroPure
619.08€
1 pièce
En stock
pour voir le stock disponible 
Edge
Ajouter au panier
Description
Description
Maintenez vos systèmes de purification d’eau au point d’utilisation Thermo Scientific™ Barnstead™ grâce aux cartouches de rechange Thermo Scientific™ Barnstead™.
Choisissez le numéro de référence approprié pour votre système. Ces cartouches sont à utiliser avec les systèmes de purification d’eau au point d’utilisation Barnstead suivants :
  • MicroPure™
  • GenPure™
  • GenPure™ Pro
  • GenPure™ xCAD
  • Smart2Pure™
  • LabTower™ EDI
  • Pacific™ TII
Documents
Product Certifications
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Thermo Scientific™ Cartouches pour système d’eau Barnstead™