Learn More
Hecht Karl™ Cartridge
Click to view available options
Type de gaz:
Butane
Conditionnement:
1 pièce
Spécification
Spécification
| Type de gaz | Butane |
| Dimensions | ∼450 g (approx. 880 mL) |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- butane gas cartridge, with safety valve, 450g
- Dangers
- Gaz inflammable Catégorie 1
- H220-Gaz extrêmement inflammable.
- P102-Tenir hors de portée des enfants.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P377-Fuite de gaz enflammé: Ne pas éteindre si la fuite ne peut pas être arrêtée sans danger.
- P381-Éliminer toutes les sources d'ignition si cela est faisable sans danger.
- P403-Stocker dans un endroit bien ventilé.
- MIXTURE LIST-Contient: Hydrocarbons rich inC3-4