Learn More
Micronova™ Systèmes de chariots en acier inox Slim-T™
Tous les produits Micronova Produits
Click to view available options
:
Chariot à trois seaux Slim-T, cadre en acier inox avec seaux bleu, rouge et jaune
Description
Requires
Essoreuses W-9, W-92, W-9B ou W-94
Les systèmes de chariots en acier inox Micronova Slim-T™ comportent des cadres en acier inox électropoli qui assurent un transport efficace et une facilité d’utilisation des seaux en PP de 22,7 litres (6 gallons) avec indications en litres et en gallons. La largeur généreuse de 48,3 cm (19 po) des seaux convient à une utilisation avec une grande variété de serpillières et la rotation à 360° des roulettes de 7,6 cm (3 po) offre une excellente manœuvrabilité.
- Systèmes de seaux simples et efficaces, doubles et triples
- Fabriqués en acier inox électropoli pour une durabilité et une longue durée de vie
- Roulettes à rotation à 360° pour une excellente manœuvrabilité
- Seaux de 6 gallons à largeur généreuse de 48,3 cm (19 po) avec indications en litres et en gallons
- Conviennent pour diverses serpillières
- Les chariots à deux seaux (C-7) comprennent des seaux bleus et jaunes
- Les chariots à trois seaux (C-9) comprennent des seaux bleus, rouges et jaunes
- L’intégralité du système est autoclavable
Spécification
Spécification
| Autoclavable | Autoclavables |
| Capacité (impériale) | 18 gal |
| Type de produit | Chariot à triple seaux |
| Capacité (métrique) | 68 L |
| Dimensions (L x l x H) | 66 x 55,9 x 43,2 cm (26 x 22 x 17 po.) |
| À utiliser avec (application) | Nettoyage des murs, des sols et des plafonds |
| Hauteur (impériale) | 17 in |
| Hauteur (métrique) | 43,2 cm |
| Longueur (impériale) | 26 in |
| Longueur (métrique) | 66 cm |
| Afficher plus |