Learn More
Hettich Lab Technology™ Portoir pour rotors libres
Conçu pour des performances optimales en centrifugation de microlitres couplées à une fiabilité pour les tâches de laboratoire de routine
Marque: Hettich Lab Technology™ 1122
Code nomenclature Nacres: NB.82
Informations supplémentaires : Poids : 0.80000kg
Description
- Conçu pour une utilisation avec les rotors libres Hettich
- Pour tubes de 15 à 17 mm de diamètre
Spécification
Rotors libres Hettich | |
17,5 mm | |
de 15 à 17 mm |