Learn More
Applied Biosystems™ ARN porteur
L’ARN vecteur Ambion™ (1 mg⁄ml) est un composant de tous les kits d’isolement MagMAX™ qui peut être acheté séparément. Fourni en un tube de 500 μl.
Marque:  Applied Biosystems™ 4382878
139.75 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21651" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 30057787
  • 215.00€ / 500µL
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
L’ARN vecteur Ambion™ (1 mg⁄ml) est un composant de tous les kits d’isolement MagMAX™ qui peut être acheté séparément. Fourni en un tube de 550 μl.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Store solution at –20°C.
Ambion™
550 μl
Carrier for Nucleic Acid Precipitation
ARN porteur
Dry Ice