Learn More
Zeiss™ Objectifs auxiliaires pour stéréomicroscope Stemi™ 2000 / 2000C
Utilisez cet objectif avec les microscopes Carl Zeiss.
Marque: Zeiss™ 455026-0000-000
Code nomenclature Nacres: MA.43
Informations supplémentaires : Poids : 0.80000kg
Description
- Système de lentilles frontales
- 0.4x
- Distance de travail de 211 mm
Spécification
Système de lentilles | |
Stéréomicroscope | |
Stemi™ 2000, 2000C. | |
0,4X |