Learn More
Carl Zeiss™ Module réflecteur
Code produit. 11822402
Click to view available options
Type:
Guide de lumière à col de cygne, module réflecteur
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 11822402
Marque: Carl Zeiss™ 4249310000000
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
FL, EP et P&C
  • Réflexion évitée grâce au support incliné pour les filtres d’émission
  • Épaisseur maximale du filtre : 5 mm
Spécification
Type Guide de lumière à col de cygne, module réflecteur
Épaisseur (métrique) 0,5 cm