Learn More
Carl Zeiss™ Microscopes à LED Primo Star™ HAL : Köhler complet
Robust and durable enough for repeated assembling and disassembling, Primo Star offers a complete configuration with full-Köhler stand, excellent optics and reasonable pricing
Spécification
Type de condenseur Abbe, 0,9 / 1,25
Type de conception Mécanique pour droitier
Type d’affichage Affichage graphique couleur
Eyepiece Champ large 10X, 20mm
Type d’éclairage Halogène 6 V, 30 w, LED 6 V, 3 w
Consulter d'autres spécifications
Includes: Some models built with camera tube (phototube) or include an eyepiece pointer. All models: dust cover, oiler with 5mL immersion oil, color filter set (blue, green, yellow), 6V 30w halogen lamp
Description
Afficher plus
Spécification
Spécification
Abbe, 0,9 / 1,25
Affichage graphique couleur
Halogène 6 V, 30 w, LED 6 V, 3 w
Full-Köhler
Utile pour enseigner la méthode Köhler classique : adapté à l’enseignement supérieur
Couleur corrigée à l’infini
Mécanique pour droitier
Champ large 10X, 20mm
Observation à la caméra 40x à 1000x, 40x à 100x
Plan achromatique
Housse de protection, graisseur avec 5 ml d’huile d’immersion, ensemble de filtres couleur (bleu, vert, jaune), lampe halogène 6 V, 30 W, phototube
Documents
Product Certifications
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Carl Zeiss™ Microscopes à LED Primo Star™ HAL : Köhler complet