Learn More
Carl Zeiss™ Microscope Primo Star™ HAL/LED Fixed-Köhler
Code produit. p-4658713
Click to view available options
Type de conception:
Mécanique pour droitiers, avec pointeur pour oculaire
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 15170133
Marque: Carl Zeiss™ 4155000051000
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Includes
Certains modèles sont équipés d’un tube analyseur (phototube) ou d’un pointeur oculaire. Tous les modèles : housse de protection, graisseur avec 5 ml d’huile d’immersion, ensemble de filtres couleur (bleu, vert, jaune), lampe halogène 6 V, 30 W
Robuste et durable pour des montages et démontages répétés, Primo Star offre une configuration complète avec statif Fixed-Köhler et optique de qualité, à prix raisonnable
Simple d’utilisation – conception modulaire offrant une flexibilité pour de nombreuses solutions de laboratoire innovantes.
Une conception fonctionnelle et ergonomique
  • Tube Siedentopf pivotant à 360°
  • Angle de visualisation ergonomique de 30°
  • Hauteur de visualisation réglable en fonction de l’utilisateur
  • La distance interoculaire peut être réglée de 48 mm à 75 mm en fonction de l’utilisateur
Éclairage modulaire
  • Lampe halogène 30 W
  • Éclairage chaud à LED, 3200 K, avec température de couleur stable et haute efficacité
  • Éclairage miroir en option, à commander séparément
Contrôle de l’éclairage
  • Affichage de l’intensité lumineuse en bleu des deux côtés du statif
  • Contrôle rapide de l’intensité lumineuse par l’utilisateur
  • L’affichage de l’intensité lumineuse permet aux enseignants de vérifier tous les microscopes de la salle de classe, même à distance
Pour droitiers ou gauchers
  • Commandez des systèmes soit pour droitiers, soit pour gauchers, pour une disponibilité des deux types dans le laboratoire
  • Fixed-Köhler
    • Modèle standard, parfait pour l’enseignement
    • Toutes les fonctions importantes, mais très simples à utiliser
    • Très longue durée de vie et faibles coûts d’entretien
    • Avec lampe halogène 6 V 30 w et éclairage chaud à LED
    Bloc d’alimentation externe
    • Pas de câbles gênant l’utilisateur
    • Panneau arrière spécial avec bloc d’alimentation externe et câble
    • Adaptateur pour bloc d’alimentation de paillasse
    • Le bloc d’alimentation peut simplement être remplacé pour les réparations
    Poignée de transport intégrée
    • Conception sécurisée, revêtue de plastique à l’intérieur
    • Transport facile en toute sécurité depuis et vers la paillasse de laboratoire
    Caractéristiques
    Système optique : correction de couleur à l’infini
    Distance parfocale : 45 mm
    Longueur du tube : 180 mm
    Statif : Fixed-Köhler
    Grossissements : 40x à 1000x pour l’observation visuelle ; 40x à 100x pour l’observation à la caméra (modèles à phototube)
    Tubes oculaires : Tube Siedentopf pivotant à 360° avec positions basse et haute (40 mm de hauteur de visualisation supplémentaire) ; Distance interpupillaire réglable (48 à 75 mm) ; Angle de visualisation à 30° ; Tube binoculaire et phototube binoculaire ; Visualisation/documentation 50 %/50 % (l’utilisateur peut voir l’échantillon à l’aide de jumelles en même temps que la caméra capture la même image)
    Oculaires : WF 10x avec champ de visualisation de 18 mm ; Oculaire pouvant être installé ultérieurement ; Oculaire avec traitement antifongique
    Tourelle : 4x, réversible
    Objectifs : plan achromatique
    Condenseur : Abbe 0,9 à 1,25 ; Support pour curseurs de contraste de phase et champ sombre
    Éclairage : Concept d’éclairage modulaire avec tiroir; Halogène (6 V 30 W), LED (6 V 3 W), miroir pour éclairage de jour
    Platine : Pour droitiers ou gauchers, selon le modèle
    Dimensions : Surface de platine, L x l, 140 x 135 mm ; Course de déplacement, L x l, 75 x 30 mm
    Axe Z : Déplacement microscopique de 0,3 mm/rotation ; Déplacement macroscopique de 4 mm/rotation ; Course de déplacement totale de 15 mm
    Applications :
    Coupes transversales de tiges de végétaux en botanique, structures extrêmement fines comme celles des diatomées en champ sombre en biologie, étude et analyse des germes et bactéries sur le terrain, coupes de tissus colorés en médecine
    Spécification
    Type de condenseur Abbe, 0,9 / 1,25
    Type de conception Mécanique pour droitiers, avec pointeur pour oculaire
    Type d’affichage Affichage graphique couleur
    Eyepiece Champ large 10X, 18 mm
    Type d’éclairage Halogène 6 V, 30 w, LED 6 V, 3 w
    Pouvoir grossissant De 40x à 1000x
    Modèle Köhler fixe
    Types d’objectifs Plan achromatique
    Champ de vision Champ de vision de 18 mm
    À utiliser avec (application) Enseignement
    Comprend Housse de protection, graisseur avec 5 ml d’huile d’immersion, ensemble de filtres couleur (bleu, vert, jaune), lampe halogène 6 V, 30 W
    Couvre-nez 4 positions inversées
    Conception optique Couleur corrigée à l’infini