Learn More
Carl Zeiss™ Microscope Primo Star™ HAL/LED Fixed-Köhler
Robuste et durable pour des montages et démontages répétés, Primo Star offre une configuration complète avec statif Fixed-Köhler et optique de qualité, à prix raisonnable
Marque: Carl Zeiss™ 415500-0051-000
Includes: Certains modèles sont équipés d’un tube analyseur (phototube) ou d’un pointeur oculaire. Tous les modèles : housse de protection, graisseur avec 5 ml d’huile d’immersion, ensemble de filtres couleur (bleu, vert, jaune), lampe halogène 6 V, 30 W
Description
Simple d’utilisation – conception modulaire offrant une flexibilité pour de nombreuses solutions de laboratoire innovantes.
Une conception fonctionnelle et ergonomique
- Tube Siedentopf pivotant à 360°
- Angle de visualisation ergonomique de 30°
- Hauteur de visualisation réglable en fonction de l’utilisateur
- La distance interoculaire peut être réglée de 48 mm à 75 mm en fonction de l’utilisateur
- Lampe halogène 30 W
- Éclairage chaud à LED, 3200 K, avec température de couleur stable et haute efficacité
- Éclairage miroir en option, à commander séparément
- Affichage de l’intensité lumineuse en bleu des deux côtés du statif
- Contrôle rapide de l’intensité lumineuse par l’utilisateur
- L’affichage de l’intensité lumineuse permet aux enseignants de vérifier tous les microscopes de la salle de classe, même à distance
- Commandez des systèmes soit pour droitiers, soit pour gauchers, pour une disponibilité des deux types dans le laboratoire
- Modèle standard, parfait pour l’enseignement
- Toutes les fonctions importantes, mais très simples à utiliser
- Très longue durée de vie et faibles coûts d’entretien
- Avec lampe halogène 6 V 30 w et éclairage chaud à LED
- Pas de câbles gênant l’utilisateur
- Panneau arrière spécial avec bloc d’alimentation externe et câble
- Adaptateur pour bloc d’alimentation de paillasse
- Le bloc d’alimentation peut simplement être remplacé pour les réparations
- Conception sécurisée, revêtue de plastique à l’intérieur
- Transport facile en toute sécurité depuis et vers la paillasse de laboratoire
Caractéristiques
Système optique : correction de couleur à l’infini
Distance parfocale : 45 mm
Longueur du tube : 180 mm
Statif : Fixed-Köhler
Grossissements : 40x à 1000x pour l’observation visuelle ; 40x à 100x pour l’observation à la caméra (modèles à phototube)
Tubes oculaires : Tube Siedentopf pivotant à 360° avec positions basse et haute (40 mm de hauteur de visualisation supplémentaire) ; Distance interpupillaire réglable (48 à 75 mm) ; Angle de visualisation à 30° ; Tube binoculaire et phototube binoculaire ; Visualisation/documentation 50 %/50 % (l’utilisateur peut voir l’échantillon à l’aide de jumelles en même temps que la caméra capture la même image)
Oculaires : WF 10x avec champ de visualisation de 18 mm ; Oculaire pouvant être installé ultérieurement ; Oculaire avec traitement antifongique
Tourelle : 4x, réversible
Objectifs : plan achromatique
Condenseur : Abbe 0,9 à 1,25 ; Support pour curseurs de contraste de phase et champ sombre
Éclairage : Concept d’éclairage modulaire avec tiroir; Halogène (6 V 30 W), LED (6 V 3 W), miroir pour éclairage de jour
Platine : Pour droitiers ou gauchers, selon le modèle
Dimensions : Surface de platine, L x l, 140 x 135 mm ; Course de déplacement, L x l, 75 x 30 mm
Axe Z : Déplacement microscopique de 0,3 mm/rotation ; Déplacement macroscopique de 4 mm/rotation ; Course de déplacement totale de 15 mm
Applications :
Coupes transversales de tiges de végétaux en botanique, structures extrêmement fines comme celles des diatomées en champ sombre en biologie, étude et analyse des germes et bactéries sur le terrain, coupes de tissus colorés en médecine
Spécification
Abbe, 0,9 / 1,25 | |
Affichage graphique couleur | |
Halogène 6 V, 30 w, LED 6 V, 3 w | |
Köhler fixe | |
Champ de vision de 18 mm | |
Housse de protection, graisseur avec 5 ml d’huile d’immersion, ensemble de filtres couleur (bleu, vert, jaune), lampe halogène 6 V, 30 W | |
Couleur corrigée à l’infini |
Mécanique pour droitiers, avec pointeur pour oculaire | |
Champ large 10X, 18 mm | |
De 40x à 1000x | |
Plan achromatique | |
Enseignement | |
4 positions inversées |