Learn More
Carl Zeiss™ Réticules pour oculaire de microscope
Code produit. 10664533
Click to view available options
Type:
Micromètre Crossline
Micromètre à grille
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10664533
Marque: Carl Zeiss™ 4740669901000
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Conçus pour les microscopes Stemi
  • Réticules pour oculaire de microscope
  • Pour Stemi™ 1000, 2000 et 2000C
Spécification
Type Micromètre Crossline
Diamètre (impériale) 1 in
Diamètre (métrique) 26 mm
À utiliser avec (équipement) Micromètre
Longueur (impériale) 0,39 po
Longueur (métrique) 10 mm