Learn More
Carl Zeiss™ Huile à immersion Immersol™
Click to view available options
Type:
Immersol 518 F
Immersol 518 N
Certifications/Conformité:
ISO 8036-1
ISO 8036-1/2
Quantité:
20 ml
100 ml
250 ml
500 ml
Type d’emballage:
Burette à huile
Flacon
Conditionnement:
1 pièce
100mL
20mL
250mL
500 ML
Description
Augmente la puissance de résolution d’un microscope. Zeiss Immersol™ est une huile transparente d’indice de réfraction 1,518. Elle est exempte de fluorescence et d’halogène et certifiée conforme à la norme ISO 8036-1/2.
- Huile à immersion exempte de bulles
- Convient aux objectifs à immersion dans l’huile Carl Zeiss
Spécification
Spécification
| Type | Immersol 518 N |
| Certifications/Conformité | ISO 8036-1 |
| Type d’emballage | Flacon |
| Quantité | 250 ml |
| Indice de réfraction | 1.518 |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Immersol 518 N
- Attention
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- MIXTURE LIST-Contient: Adipic acid-di(8-methyl-tricyclo(5.2. 1.0.2.6.) decane) ester , Bis (isopropyl)naphthalene