Learn More
Carl Zeiss™ Huile à immersion Immersol™
Code produit. 10690586
Click to view available options
Type:
Immersol 518 F
Immersol 518 N
Certifications/Conformité:
ISO 8036-1
ISO 8036-1/2
Quantité:
20 ml
100 ml
250 ml
500 ml
Type d’emballage:
Burette à huile
Flacon
Conditionnement:
1 pièce
100mL
20mL
250mL
500 ML
Code produit. 10690586
Marque: Carl Zeiss™ 4449620000000
Il en reste null
Add to basket
Edge
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Augmente la puissance de résolution d’un microscope. Zeiss Immersol™ est une huile transparente d’indice de réfraction 1,518. Elle est exempte de fluorescence et d’halogène et certifiée conforme à la norme ISO 8036-1/2.
  • Huile à immersion exempte de bulles
  • Convient aux objectifs à immersion dans l’huile Carl Zeiss
Specifications
Type Immersol 518 F
Certifications/Conformité ISO 8036-1/2
Type d’emballage Flacon
Quantité 100 ml
Indice de réfraction 1,518
compliance-icons
Product Identifier
  • Immersol 518 F
Signal Word
  • Attention
Hazard Category
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
Hazard Statement
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Precautionary Statement
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contient: Adipic acid-di(8-methyl-tricyclo(5.2. 1.0.2.6.) decane) ester , Benzyl benzoate