Learn More
Cargille Laboratories Refractive Index Liquid Reference Standards
Choose from seven single sets of Refractive Index liquids
1417.44€
Spécification
À utiliser avec (équipement) | Refractometer |
---|
Includes:
- Data sheet
Code produit | Marque | Précision | Incréments | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Précision | Incréments | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
15300163
|
Cargille
18092 |
±0.0002 | 0.004 |
1417.44€
1 pièce |
Expédition estimée: 25-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Each single set contains the number of liquids specified in the chart
- Temperature-coefficient and dispersion-value data printed on label of each vial
- Each liquid is in a 7.4cc glass vial with plastic screw cap and glass applicator rod; packed in partitioned box
Informations sur la commande
Test materials may be ordered separately. Technical Bulletins are available on request.
†Certified Set.
‡Specially selected for required high-dispersion characteristics needed in dispersion staining, focal masking and double-variation refractometry.
Spécification
Refractometer |