Learn More
Cargille Huile d’immersion Cargille
Greatly increases light-gathering power with high-power objectives
Marque:  Cargille 16484/4OZ
Encompass_Preferred
Code produit. 11798372
  • 31.86€ / 1 pièce
Expédition estimée: 24-10-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Greatly increases light-gathering power with high-power objectives
  • Formulée pour donner un indice de réfraction de 1.5150 ± 0.0002 pour la ligne D à 23°C (73°F)
  • Ne sèche pas, par conséquent, l’indice ne change pas lorsqu’elle est exposée à l’air
  • Sans PCB (biphényle polychloré)
  • Conforme aux spécifications de la norme ISO 8036/1
  • Standard pour la microscopie avec une huile en immersion
  • L’huile de type A possède un faible taux de viscosité et de fluorescence
  • Avec son taux de viscosité élevé, l’huile de type B est utilisée en microscopie biomédicale
  • L’huile de type NVH possède un taux de viscosité élevé et répond aux exigences relatives aux instruments horizontaux, inversés et inclinés, ainsi qu’au matériel de projection
  • L’huile de type FF est pratiquement non fluorescente
  • L’huile de type DF possède un taux de fluorescence très faible pour la microscopie par fluorescence à très haute résolution
Spécification
Spécification
1250 cSt
0.923g/cm3
120 ml (4 oz)
ISO 8036/1
Huile à immersion de type B
1.5150 ±0.0002