Learn More
Carfilzomib, Thermo Scientific™ Code produit.: 17505575
Carfilzomib, Thermo Scientific™
Code produit. 17505575
100 mg
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Code produit. 17505575
Marque: Thermo Scientific Acros 469111000
Demander un format en vrac ou personnalisé
Spécification
Nom chimique ou matériau Carfilzomib
CAS 868540-17-4
Quantité 100 mg
Point de fusion 207°C à 210°C
Formule moléculaire C40 H57 N5 O7
Poids de la formule 712,92
Numéro MDL MFCD11040997
Forme physique Poudre cristalline
Couleur Blanc à blanc cassé
Pureté ≥ 97,5%
Clé InChI BLMPQMFVWMYDKT-UHFFFAOYNA-N
SMILES CC(C)CC(NC(=O)C(CCC1=CC=CC=C1)NC(=O)CN1CCOCC1)C(=O)NC(CC1=CC=CC=C1)C(=O)NC(CC(C)C)C(=O)C1(C)CO1
Nom IUPAC 4-methyl-N-(1-{[4-methyl-1-(2-methyloxiran-2-yl)-1-oxopentan-2-yl]carbamoyl}-2-phenylethyl)-2-{2-[2-(morpholin-4-yl)acetamido]-4-phenylbutanamido}pentanamide
Poids moléculaire (g/mol) 719.92
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
1 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotA0429683 Type de certificatCertificat d’analyse Date13/10/2023 Catalog Number
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Carfilzomib, Thermo Scientific™ >