Learn More
Solution Careez(II), Chem Lab™
Click to view available options
Quantité:
1 L
Spécification
Couleur | Jaune |
Point d’ébullition | 100°C |
Point de fusion | 0°C |
Composition | 106 g K4(Fe(CN)6).3H2O / l H2O |
Densité | 1.12g/mL |
Informations sur la solubilité | Water Soluble |
Odeur | Odorless |
pH | ±9.5 |
Quantité | 1 L |
Forme physique | Liquide |