Learn More
Epredia™ Plateaux de présentation de lames en carton
Stockez jusqu'à 48 lames de microscope 75 x 26 mm (3 x 1 in) sur ces plateaux en carton.
30.15€ - 88.75€
Spécification
L’appareil peut contenir 20, 48, 30 Slides
Longueur (impériale) de lame 3 in
Longueur (métrique) de lame 76 mm
Matériau Carton
Largeur (impériale) de lame 1 po
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Capacité de lame Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Capacité de lame Prix Quantité et disponibilité  
10464379
Afficher les documents
Epredia™
1604
20 Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
12667736
Afficher les documents
Epredia™
1606
30 lames Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
Description
Description
Stockez jusqu'à 48 lames de microscope 75 x 26 mm (3 x 1 in) sur les plateaux de présentation de lames en carton Thermo Scientific™.
  • Réalisés en carton lourd renforcé pour assurer protection et durabilité
  • Ces plateaux sont disponibles pour 20, 30 ou 48 lames, et faciles à transporter
Remarque : Les produits proposés peuvent varier d’un pays à l’autre.
Spécification
Spécification
20, 48, 30 Slides
76 mm
1 po
3 in
Carton
26 mm
Documents
Product Certifications
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Epredia™ Plateaux de présentation de lames en carton