Learn More
Fisherbrand™ Plateau à lames pour carton
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Couleur:
Bleu
Noir
Vert
Capacité de lame:
20
30
Conditionnement:
1 pièce
Description
Stockez et transportez jusqu’à 20 lames de microscope standard dans des plateaux de présentation en carton robustes. Fisherbrand™ Les plateau à lames en carton sont munis de fentes munies de fentes pour protéger les spécimens et les coupes du pouce pour faciliter l’accès aux lames. Les plateaux jetables sont parfaits pour un stockage de courte durée ou le transport de lames.
- Accepte les lames de microscope standard (25 x 75 mm et 1 x 3 po)
- Les compartiments horizontaux sont encastrés pour protéger les échantillons lorsque le couvercle est fermé
- Comporte des encoches pour faciliter le retrait des lames
- La couverture des dossiers comprend une fiche d’identification des lames
- Les dossiers jetables sont disponibles en 2 formats et en différentes couleurs
Spécification
Spécification
| Type | Plateau de rangement pour diapositives |
| Capacité de lame | 30 |
| Couleur | Noir |
| Compartiments | 30 |
| L’appareil peut contenir | 30 lames |
| Dimensions (L x l x H) | 281 x 328 x 10 mm |
| À utiliser avec (application) | Pour le stockage ou le transport |
| À utiliser avec (équipement) | Lames de microscope standard (25 x 75 mm) |
| Matériau | Carton |
| Plateaux | Oui |