Learn More
Fisherbrand™ Inserts pour boîtes cryogéniques en carton, 136 mm
Combinez ces inserts avec des boîtes cryogéniques pour un stockage flexible de cellules et une manipulation des échantillons. Les inserts pour boîtes cryogéniques en carton Fisherbrand™ sont dotés d’un carton résistant aux températures ultra basses, avec finition hydrofuge pour le stockage des échantillons.
Marque: Fisherbrand™ FB71309
Description
- Carton résistant aux températures ultra basses
- Pour le stockage d’échantillons
- Résistant aux températures allant jusqu’à -80°C
- Finition hydrofuge
Spécification
10 Paquets | |
Inserts de grille | |
Tubes de stockage d'échantillons | |
136mm | |
16 x 16 |
Carton | |
Stockage des échantillons | |
25 mm | |
136mm |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Fisherbrand™ Inserts pour boîtes cryogéniques en carton, 136 mm > Grille : 16 x 16 ; Hauteur : 25 mm ; Largeur : 136 mm
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu