Learn More
Heathrow Scientific™ Boîte de stockage pour microtubes cryogéniques en carton, tube de 0,5 ml, blanc
La boîte à microtubes cryogéniques en carton est utilisée pour le stockage sûr des microtubes et des récipients nécessitant un stockage à basse température.
Marque:  Heathrow Scientific™ HS120221
55.82 EUR valable jusqu'au 2025-03-31
Utilisez le code promo "24119" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 16300716
  • 113.00€ / 10 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Edge
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Description
Description
  • Tubes de 0,5 ml, 100 puits, dia. des puits de 12 mm.
  • Partitions incluses avec la boîte
  • Conserver dans des congélateurs mécaniques ou en phase vapeur LN2, à -196°C
  • S’adapte à la plupart des supports de congélateur standard
Spécification
Spécification
0,5 ml
Blanc
Carré
Microtubes
Séparateur
-196°C
13,3 cm
13,3 cm
4,1 cm
Boîte de stockage de microtubes cryogéniques en carton
Carton
Storage Box
Microtubes
10 x 10
5,2 n
5,2 in
1,6 in
Documents
One moment while we fetch your results.
Nom du produit
Heathrow Scientific™ Boîte de stockage pour microtubes cryogéniques en carton, tube de 0,5 ml, blanc > Capacité : 0,5 ml