Learn More
Tenak™ Cryoboîtes en carton
Tous les produits TENAK Produits
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Bleu
Jaune
Rouge
Vert
Dimensions (L x l x H):
75 x 75 mm
100 x 100 mm
133 x 133 x 32 mm
133 x 133 x 50 mm
133 x 133 x 52 mm
133 x 133 x 75 mm
136 x 136 x 32 mm
136 x 136 x 50 mm
136 x 136 x 75 mm
133 x 133 x 100 mm
133 x 133 x 130 mm
Comprend:
Séparateurs
Séparateur de 10 x 10
Séparateur de 9 x 9
Séparateurs
Conditionnement:
36 pièces
Description
- Carton
- Résistant aux températures jusqu’à -80°C
- Idéal pour le stockage à très basse température
Spécification
Spécification
| Couleur | Blanc |
| Matériau | Carton |
| Type | Boîte cryogénique |
| À utiliser avec (application) | Pour le stockage cryogénique |
| Comprend | Séparateurs |
| Quantité | 36/Paquet |
| Dimensions (L x l x H) | 133 x 133 x 32 mm |
| Longueur (métrique) | 133 mm |
| Largeur (métrique) | 133 mm |
| Hauteur (métrique) | 32 mm |