Learn More
Tenak™ Cryoboîte en carton origami
Code produit. 11561795 Tous les produits TENAK Produits
Click to view available options
Hauteur (métrique):
50 mm
52 mm
Comprend:
Pas de diviseur
Séparateur de 10 x 10
Séparateur de 9 x 9
Conditionnement:
100 pièces
Code produit. 11561795
Marque: Tenak™ TE22810
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Gagnez de la place dans le laboratoire grâce à la cryoboîte origami en carton Tenak™. La boîte est constituée d’un couvercle et d’un fond avec des instructions pour créer une cryoboîte carrée stable et de haute qualité.
  • Solution peu encombrante dans le laboratoire
  • Le format carré (134 x 134 mm) s’adapte à tous les systèmes de racks de stockage
  • 100/boîte
.
Spécification
Matériau Carton
Forme Carré
Type Boîte cryogénique
Comprend Pas de diviseur
Quantité Paquet de 100
Longueur (métrique) 133 mm
Largeur (métrique) 133 mm
Hauteur (métrique) 52 mm
Poids (métrique) 4,6 kg