Learn More
Fisherbrand™ Cryoboîtes en carton, 136 mm
Associez ces boîtes avec différents séparateurs pour recevoir une large gamme de tailles de tubes. Les cryoboîtes en carton Fisherbrand™ résistent aux températures jusqu’à -80° et sont idéales pour le stockage à très basse température.
Marque: Fisherbrand™
Code nomenclature Nacres: NB.84
Informations supplémentaires : Poids : 0.80000kg
Description
- Disponible avec une finition standard hydrofuge ou avec un revêtement en plastique étanche
- Flexibilité accrue : Les boîtes cryogéniques peuvent être combinées avec différents séparateurs pour des tubes de 6 à 28,5 mm de diamètre
- Les cryoboîtes peuvent être utilisées pour des récipients plus grands si la grille est retirée
Spécification
2 ml | |
Carton | |
Boîte cryogénique | |
10 Paquets | |
136 x 136 x 50 mm | |
136 mm | |
50 mm |
Bleu | |
Carré | |
1 à 2 ml | |
136 x 136 mm | |
136 mm | |
136 mm | |
0,8 kg |