Learn More
Fisherbrand™ Cryoboîtes en carton, 136 mm
Associez ces boîtes avec différents séparateurs pour recevoir une large gamme de tailles de tubes. Les cryoboîtes en carton Fisherbrand™ résistent aux températures jusqu’à -80° et sont idéales pour le stockage à très basse température.
Marque:  Fisherbrand™
Code nomenclature Nacres: NB.84
Informations supplémentaires : Poids : 1.00000kg
Code produit. 11547623
  • 58.20€ / 10 pièces
Expédition estimée: 29-08-2024
Description
  • Disponible avec une finition standard hydrofuge ou avec un revêtement en plastique étanche
  • Flexibilité accrue : Les boîtes cryogéniques peuvent être combinées avec différents séparateurs pour des tubes de 6 à 28,5 mm de diamètre
  • Les cryoboîtes peuvent être utilisées pour des récipients plus grands si la grille est retirée
Spécification
Spécification
0,5 ml
Carton
Boîte cryogénique
10 Paquets
136 x 136 x 32 mm
136 mm
32 mm
Jaune
Carré
0,2 à 0,5 ml
136 x 136 mm
136 mm
136 mm
1 kg