Learn More
Fisherbrand™ Cryoboîtes en carton, 133 mm
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Bleu
Jaune
Rouge
Vert
Hauteur (métrique):
32 mm
50 mm
75 mm
100 mm
130 mm
Capacité (métrique):
0,2 à 0,5 ml
0,5 ml
15 à 50 ml
2 ml
4 ml
5 ml
50 ml
Dimensions (L x l x H):
133 x 133 x 32 mm
133 x 133 x 50 mm
133 x 133 x 75 mm
133 x 133 x 100 mm
133 x 133 x 130 mm
Conditionnement:
10 pièces
Description
- Disponible avec une finition hydrofuge ou avec un revêtement en plastique étanche
- Extrême flexibilité :Les boîtes cryogéniques peuvent être combinées avec différents séparateurs pour des tubes de 6 à 28,5 mm de diamètre
- Les boîtes cryogéniques peuvent être utilisées pour des récipients plus grands si la grille est retirée
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 50 ml |
| Couleur | Bleu |
| Matériau | Carton |
| Forme | Carré |
| Type | Boîte cryogénique |
| Capacité | 0,2 à 50 ml |
| Température min. (métrique) | -86°C |
| Quantité | 10/boîte |
| Température de tenue (métrique) | -86°C |
| Dimensions (L x l x H) | 133 x 133 x 130 mm |
| Afficher plus |