Learn More
Fisherbrand™ Cryoboîtes en carton, 133 mm
Code produit. 11822493 Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Bleu
Jaune
Rouge
Vert
Hauteur (métrique):
32 mm
50 mm
75 mm
100 mm
130 mm
Capacité (métrique):
0,2 à 0,5 ml
0,5 ml
15 à 50 ml
2 ml
4 ml
5 ml
50 ml
Dimensions (L x l x H):
133 x 133 x 32 mm
133 x 133 x 50 mm
133 x 133 x 75 mm
133 x 133 x 100 mm
133 x 133 x 130 mm
Conditionnement:
10 pièces
Code produit. 11822493
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Associez ces boîtes avec différents séparateurs pour recevoir une large gamme de tailles de tubes.Les boîtes cryogéniques en carton Fisherbrand™ résistent à des températures pouvant atteindre -80°C et sont idéales pour le stockage à très basse température.
  • Disponible avec une finition hydrofuge ou avec un revêtement en plastique étanche
  • Extrême flexibilité :Les boîtes cryogéniques peuvent être combinées avec différents séparateurs pour des tubes de 6 à 28,5 mm de diamètre
  • Les boîtes cryogéniques peuvent être utilisées pour des récipients plus grands si la grille est retirée
Spécification
Capacité (métrique) 5 ml
Couleur Jaune
Matériau Carton
Forme Carré
Type Boîte cryogénique
Quantité 10/boîte
Dimensions (L x l) 133 x 133 mm
Dimensions (L x l x H) 133 x 133 x 100 mm
Longueur (métrique) 133 mm
Largeur (métrique) 133 mm
Largeur (métrique) intérieure 133 mm
Hauteur (métrique) 100 mm
Poids (métrique) 0,81 kg