Learn More
Fisherbrand™ Cryoboîtes en carton, 133 mm
Associez ces boîtes avec différents séparateurs pour recevoir une large gamme de tailles de tubes. Les cryoboîtes en carton Fisherbrand™ résistent aux températures jusqu’à -80° et sont idéales pour le stockage à très basse température.
Marque:  Fisherbrand™
Code nomenclature Nacres: NB.84
Informations supplémentaires : Poids : 1.00000kg
Code produit. 11587663
  • 123.00€ / 10 pièces
Expédition estimée: 09-10-2024
Description
  • Disponible avec une finition standard hydrofuge ou avec un revêtement en plastique étanche
  • Flexibilité accrue : Les boîtes cryogéniques peuvent être combinées avec différents séparateurs pour des tubes de 6 à 28,5 mm de diamètre
  • Les cryoboîtes peuvent être utilisées pour des récipients plus grands si la grille est retirée
Spécification
Spécification
15 à 50 ml
Carton
Boîte cryogénique
10 Paquets
133 x 133 x 130 mm
133 mm
130 mm
Vert
Carré
Tubes de 15 à 50 ml
133 x 133 mm
133 mm
133 mm
1 kg