Learn More
Cryoboîtes en carton, 133 mm
Associez ces boîtes avec différents séparateurs pour recevoir une large gamme de tailles de tubes.Les boîtes cryogéniques en carton Fisherbrand™ résistent à des températures pouvant atteindre -80°C et sont idéales pour le stockage à très basse température.
Marque:  Fisherbrand FB71259
Code produit. 11862473
  • 56.75€ / 10 pièces
Expédition estimée: 28-03-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Description
Description
  • Disponible avec une finition hydrofuge ou avec un revêtement en plastique étanche
  • Extrême flexibilité :Les boîtes cryogéniques peuvent être combinées avec différents séparateurs pour des tubes de 6 à 28,5 mm de diamètre
  • Les boîtes cryogéniques peuvent être utilisées pour des récipients plus grands si la grille est retirée
Spécification
Spécification
50 ml
Carré
0,2 à 50 ml
10/boîte
133 x 133 mm
133 mm
32 mm
Jaune
Boîte cryogénique
-86°C
-86°C
133 x 133 x 32 mm
133 mm