Learn More
Fisherbrand™ Cryoboîtes en carton à revêtement hydrofuge standard
Code produit. p-8013112 Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Jaune
Vert
Hauteur (métrique):
32 mm
50 mm
75 mm
100 mm
Conditionnement:
10 pièces
Code produit. 10573815
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Associez ces boîtes avec différents séparateurs pour recevoir une large gamme de tailles de tubes. Les cryoboîtes en carton Fisherbrand™ à revêtement hydrofuge standard résistent aux températures jusqu’à –80°C et sont idéales pour le stockage à très basse température.
  • Flexibilité accrue : Les cryoboîtes peuvent être combinées avec différents séparateurs pour des tubes de 6 à 28,5 mm de diamètre
  • Les cryoboîtes peuvent être utilisées pour des récipients plus grands si la grille est retirée
Spécification
Couleur Blanc
Matériau Carton
Forme Carré
Type Boîte cryogénique
À utiliser avec (application) Diamètre des tubes allant de 6 mm à 28,5 mm
Capacité Tubes de 6 mm à 28,5 mm de diamètre
Quantité 10/boîte
Hauteur (métrique) 32 mm
Poids (métrique) 0,5 kg