Learn More
Fisherbrand™ Cryoboîtes en carton à revêtement hydrofuge standard
Associez ces boîtes avec différents séparateurs pour recevoir une large gamme de tailles de tubes. Les cryoboîtes en carton Fisherbrand™ à revêtement hydrofuge standard résistent aux températures jusqu’à –80°C et sont idéales pour le stockage à très basse température.
Marque: Fisherbrand™ FB71281
Description
- Offrent une flexibilité extraordinaire
- Peut être associé à une grande variété de séparateurs différents
Spécification
Blanc | |
Boîte cryogénique | |
Tubes de 6 mm à 28,5 mm de diamètre | |
133 x 133 x 100 mm |
Carton | |
Diamètre des tubes allant de 6 mm à 28,5 mm | |
10/boîte | |
100 mm |