Learn More
Sel de sodium de carboxyméthylcellulose, Thermo Scientific Chemicals
60.50€ - 227.13€
Identifiants chimiques
CAS 9004-32-4
Formule moléculaire (C12 H14 O9 R6)n
Poids moléculaire (g/mol) 263.20
Numéro MDL MFCD00081472
Clé InChI DPXJVFZANSGRMM-UHFFFAOYNA-N
Synonyme carboxymethylcellulose sodium usp, celluvisc tn, carmellose sodium jp17, sodium dextrose acetate, c.m.c. tn
CID PubChem 23706213
Nom IUPAC sodium;2,3,4,5,6-pentahydroxyhexanal;acétate
SMILES [Na].CC(O)=O.OCC(O)C(O)C(O)C(O)C=O
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11449256
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
A18105.36
500 g
60.50€
500g
11459256
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
A18105.0E
2500 g
227.13€
2500g
Description
Description
Carboxymethylcellulose sodium salt is used in drilling muds, in detergents as a soil-suspending agent, in resin emulsion paints, adhesives, printing inks, textile sizes and protective colloid. It acts as a stabilizer in foods. It is also employed in pharmaceuticals as a suspending agent and excipients for tablets. It is used as viscosity modifiers to stabilize the emulsions. It is used as a lubricant in artificial tears and it is used to characterize enzyme activity from endoglucanases.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le sel de sodium de la carboxyméthylcellulose est utilisé dans les boues de forage, dans les détergents comme agent de suspension des saletés, dans les peintures à émulsion de résine, les adhésifs, les encres d’impression, les tailles de textiles et les colloïdes de protection. Il agit comme un stabilisateur dans les aliments. Il est également utilisé dans les produits pharmaceutiques comme agent de suspension et comme excipients pour les comprimés. Il est utilisé comme modificateur de viscosité pour stabiliser les émulsions. Il est utilisé comme lubrifiant dans les larmes artificielles et il est utilisé pour caractériser l’activité enzymatique à partir d’endoglucanases.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts.
Spécification
Identifiants chimiques
9004-32-4
263.20
DPXJVFZANSGRMM-UHFFFAOYNA-N
23706213
[Na].CC(O)=O.OCC(O)C(O)C(O)C(O)C=O
(C12 H14 O9 R6)n
MFCD00081472
carboxymethylcellulose sodium usp, celluvisc tn, carmellose sodium jp17, sodium dextrose acetate, c.m.c. tn
sodium;2,3,4,5,6-pentahydroxyhexanal;acétate
Spécification
Carboxymethylcellulose sodium salt
>300°C
MFCD00081472
carboxymethylcellulose sodium usp, celluvisc tn, carmellose sodium jp17, sodium dextrose acetate, c.m.c. tn
DPXJVFZANSGRMM-UHFFFAOYNA-N
sodium;2,3,4,5,6-pentahydroxyhexanal;acétate
23706213
9004-32-4
(C12 H14 O9 R6)n
14,1829
Soluble in water.
[Na].CC(O)=O.OCC(O)C(O)C(O)C(O)C=O
263.20
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante