Learn More
Thermo Scientific™ CarboxyLink™ Immobilization Kit, 2 mL
Immobilisez les antigènes peptidiques et autres ligands carboxylate de manière covalente pour la purification par affinité à l’aide de billes d’agarose activées par DADPA et d’un réticulateur EDC.
Marque: Thermo Scientific™ 44899
Description
Les résines de couplage et kits CarboxyLink Thermo Scientific™ permettent l’immobilisation covalente de peptides ou d’autres molécules contenant du carboxyle (-COOH) dans une résine poreuse à microbilles pour une utilisation dans des procédures de purification par affinité.
Ces résines activées permettent l’immobilisation des ligands carboxylate pour une utilisation dans les protocoles d’affinité. La résine CarboxyLink est constituée de microbilles d’agarose réticulée (ou Biosupport Thermo Scientific UltraLink™ à base d’acrylamide) qui a été activée avec de la diaminodipropylamine (DADPA) pour contenir de longs bras espaceurs, chacun ayant une amine primaire à l’extrémité Une fois incubées avec la résine et l’agent de réticulation carbodiimide EDC (inclus dans le kit d’immobilisation CarboxyLink), les molécules contenant du carboxyle sont fixées en permanence au support par des liaisons amides stables. Une fois qu’une molécule est couplée, la colonne d’affinité préparée peut être utilisée plusieurs fois dans des procédures typiques de purification par affinité des protéines. Les résines de couplage CarboxyLink peuvent également être utilisées pour immobiliser d’autres types de molécules à l’aide d’autres chimies de réticulation réactives aux amines.
Points clés :
- Résines de couplage CarboxyLink : support de billes d’agarose ou d’acrylamide activé avec la diaminodipropylamine (DADPA) pour la conjugaison amine-carboxyle à l’aide d’un agent de réticulation EDC
- Immobilisation efficace des peptides : coupler facilement de 1 à 2 mg de peptide par millilitre de résine stabilisée
- Liaison stable : l’immobilisation entraîne l’adhérence covalente des groupes carboxyle par les liaisons amide, permettant ainsi de multiples cycles de purification par affinité avec un lot de résine préparée
- Conditions de couplage souples et douces : réaction d’immobilisation réalisée dans du MES simple ou un autre tampon non amine et non carboxyle, quasi neutre, avec ou sans solvant organique
- Idéal pour les peptides non modifiés : immobilise les peptides avec une capacité élevée et diverses orientations sans encombrement stérique, permettant une utilisation efficace dans la purification par affinité d’anticorps spécifiques
- Kits et tailles de produits pratiques : choisissez des kits à 5 colonnes avec ensembles complets de tampons, agents de réticulation et colonnes de centrifugation / égouttement polyvalentes contenant l’un ou l’autre type de résine (agarose ou polyacrylamide) ou choisissez une résine autonome pour d’autres utilisations
Résine de couplage CarboxyLink (Réf. n.º20266, 44899) :
- Ligand : diaminodipropylamine (DADPA)
- Support : agarose perlé réticulé à 4 %
- Bras espaceur : 9 atomes
- Chargement : activé avec au moins 16 μmol d’amine par millilitre de résine stabilisée
- Format : 50 % de résine en suspension dans 0,05 % d’azoture de sodium
Résine DADPA UltraLink (Réf. n.º53154) :
- Ligand : diaminodipropylamine (DADPA)
- Assistance : Biosupport Thermo Scientific UltraLink
- Bras espaceur : 14 atomes
- Chargement : activé avec au moins 40 μmol d’amine par millilitre de résine stabilisée
- Format : 50 % de résine en suspension dans 0,02% d’azoture de sodium
Comprend :
Colonnes de résine CarboxyLink (support agarose DADPA ou UltraLink), agent de réticulation EDC, tampon de couplage (solution saline tamponnée au MES), solution de lavage et accessoires de colonne
Spécification
2 mL | |
Suffisant pour : Immobilisation de 1 à 2 mg de peptides par colonne • Colonnes CarboxyLink, 2 ml, 5 colonnes • Agent de réticulation EDC, 5 x 60 mg • Boîte de solution saline tamponnée MES (fournit 500 ml), 1 boîte • Solution de lavage, 120 ml • Accessoires de colonne Stocker l’EDC desséché à -20°C. Conserver les autres composants à 4°C. |
|
1 kit | |
Kit d’immobilisation | |
5 colonnes | |
Affinité, résine d’agarose |
Kit d’immobilisation CarboxyLink, 2 ml | |
CarboxyLink™ | |
Anticorps | |
Amine | |
Colonne de centrifugation |
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.