Learn More
Solution de carbonate, carbonate de sodium 0,5 M, pour la matrice H2O de chromatographie d’échange d’ions de 100 mg/l, Fisher chemical™
BIOPHARMA
Code produit. p-7083643 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
Conditionnement:
Flacon
Conditionnement:
100mL
500mL
Code produit. 12962235
Marque: Fisher Chemical A 103 100
Tous nos matériaux et réactifs de référence certifiés sont produits dans le cadre d’un système de gestion de la qualité ISO 9001, également accrédité selon ISO/CEI 17025 et accrédité selon le Guide ISO 34.
Identifiants chimiques
CAS 497-19-8
Formule moléculaire CNa2O3
Poids moléculaire (g/mol) 105.99
Numéro MDL MFCD00003494
Clé InChI CDBYLPFSWZWCQE-UHFFFAOYSA-L
CID PubChem 10340
ChEBI CHEBI:29377
SMILES [Na+].[Na+].[O-]C([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Carbonate
Conditionnement Flacon
La solution contient 0.5M Sodium Carbonate
Forme physique Liquide
Concentration 0.5 M
Type Solution étalon à composant unique de chromatographie ionique
Nom IUPAC disodium carbonate
Solvent or Matrix Water
Quantité 100 mL