Learn More
Swann-Morton™ Lame de scalpel en acier stérile au carbone
Click to view available options
Dimensions:
n° 12
Conditionnement:
100 pièces
Description
Lame en acier au carbone
• Conforme CE 93/42/CE
• Non-stérile ou stérile
• Acier au carbone conforme BS 2982 et BS EN 27740
• Lames non stériles: en carton de 20 sachets de 5 lames
• Lames stériles: emballage individuel pelable avec feuillet métallique portant la forme et la référence de la lame
• Stérilisation par irradiation gamma, dose mini: 25kGy (2,5Mrd)
• Numéro de lot et date de péremption sur toutes les boîtes
• Lame stérile
• Conforme CE 93/42/CE
• Non-stérile ou stérile
• Acier au carbone conforme BS 2982 et BS EN 27740
• Lames non stériles: en carton de 20 sachets de 5 lames
• Lames stériles: emballage individuel pelable avec feuillet métallique portant la forme et la référence de la lame
• Stérilisation par irradiation gamma, dose mini: 25kGy (2,5Mrd)
• Numéro de lot et date de péremption sur toutes les boîtes
• Lame stérile
Informations sur la commande
Taille
Spécification
Spécification
| Matériau de la lame | Acier au carbone |
| Type de produit | Lame de scalpel |
| À utiliser avec (application) | Instrument de coupe de sutures mais également pour artériotomies et interventions chirurgicales des parotides |
| Dimensions | n° 12 |
| À utiliser avec (équipement) | Convient aux poignées 3 graduées, 3L, 5B, 7, 9, B3 et B3L |
| Stérilité | Stérile |
| Quantité | 10/paquet |