Learn More
Swann-Morton™ Lames de scalpel en acier au carbone
Codice prodotto. 12308019
Click to view available options
Dimensions:
22A
60 x 10,96 mm
Major-Z
n° 14
n° 20
n° 27
n° 36
Dimensione della confezione:
100 pièces
50 pièces
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 12308019
Marca: Swann-Morton™ 0109
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Visualizzare prodotti alternativi
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Utilisez les lames de scalpel en acier au carbone Swann-Morton™ en salle d’opération pour une coupe et une réparation précises.
  • Acier au carbone conforme à la norme BS EN 27740
  • Poignées et lames vendues séparément
Specifica
Matériau de la lame Acier au carbone
Type de produit Lame de scalpel
Dimensions 22A
Description Qualité chirurgien
Stérilité Non stérile
Quantité 10/paquet
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato