Learn More
Swann-Morton™ Lames de scalpel en acier au carbone
Effectuez des coupes chirurgicales et des réparations à l’aide des lames de scalpel en acier au carbone Swann Morton™ dans la salle d’opération.
Marque:  Swann-Morton™ 0108
Code nomenclature Nacres: NB.35
Informations supplémentaires : Poids : 0.15120kg
Code produit. 12118931
  • 65.80€ / 100 pièces
En stock
Description
Effectuez des coupes chirurgicales et des réparations à l’aide des lames de scalpel en acier au carbone Swann Morton™ dans la salle d’opération.
  • Acier au carbone conforme à la norme BS EN 27740
  • Poignées et lames vendues séparément
Spécification
Spécification
Acier au carbone
n° 22
Plus grand que la n° 20 et 21, la n° 22 convient aux poignées 4, 4L, 4 graduées et 6B
BS EN 7740
Lame de scalpel
40 mm
Oui
10/paquet