Learn More
Swann-Morton™ Lames de scalpel en acier au carbone
Effectuez des coupes chirurgicales et des réparations à l’aide des lames de scalpel en acier au carbone Swann Morton™ dans la salle d’opération.
Marque: Swann-Morton™ 0107
Code nomenclature Nacres: NB.35
Informations supplémentaires : Poids : 0.12600kg
Description
Effectuez des coupes chirurgicales et des réparations à l’aide des lames de scalpel en acier au carbone Swann Morton™ dans la salle d’opération.
- Acier au carbone conforme à la norme BS EN 27740
- Poignées et lames vendues séparément
Spécification
Acier au carbone | |
n° 21 | |
Plus grand que la n° 20 mais plus petit que la n° 22, la n° 21 convient aux poignées 4, 4L, 4 graduées et 6B | |
BS EN 7740 |
Lame de scalpel | |
35 mm | |
Oui | |
10/paquet |