Learn More
Swann-Morton™ Lames de scalpel en acier au carbone
Click to view available options
Dimensions:
10A
n°24
n° 10
n° 11
n° 15
n° 20
n° 21
n° 22
n° 23
Longueur (métrique):
15 mm
20 mm
25 mm
30 mm
35 mm
35 mm
40 mm
Packungsgröße:
100 pièces
Beschreibung
Effectuez des coupes chirurgicales et des réparations à l’aide des lames de scalpel en acier au carbone Swann Morton™ dans la salle d’opération.
- Acier au carbone conforme à la norme BS EN 27740
- Poignées et lames vendues séparément
Spezifikation
Spezifikation
| Matériau de la lame | Acier au carbone |
| Type de produit | Lame de scalpel |
| Dimensions | n° 15 |
| Longueur (métrique) | 15 mm |
| À utiliser avec (équipement) | La lame 15 convient aux poignées 3, 3L, 3 graduées, 5B, 7, 9, B3 et B3L |
| Jetable | Oui |
| Certifications/Conformité | BS EN 7740 |
| Quantité | 10/paquet |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur