Learn More
Swann-Morton™ Lames de scalpel en acier au carbone
Code produit. 11712734
Click to view available options
Dimensions:
10A
n°24
n° 10
n° 11
n° 15
n° 20
n° 21
n° 22
n° 23
Longueur (métrique):
15 mm
20 mm
25 mm
30 mm
35 mm
35 mm
40 mm
Unit Size:
100 pièces
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11712734
Brand: Swann-Morton™ 0111
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Effectuez des coupes chirurgicales et des réparations à l’aide des lames de scalpel en acier au carbone Swann Morton™ dans la salle d’opération.
  • Acier au carbone conforme à la norme BS EN 27740
  • Poignées et lames vendues séparément
Specifications
Matériau de la lame Acier au carbone
Type de produit Lame de scalpel
À utiliser avec (application) Utilisée pour réaliser de longues incisions en chirurgie générale et dans les procédures d’autopsie
Dimensions n°24
Longueur (métrique) 35 mm
À utiliser avec (équipement) La n°24 convient aux poignées 4, 4L, 4 graduées et 6B
Jetable Oui
Certifications/Conformité BS EN 7740
Quantité Boîte de 100