Learn More
Swann-Morton™ Lames de scalpel en acier au carbone
Effectuez des coupes chirurgicales et des réparations à l’aide des lames de scalpel en acier au carbone Swann Morton™ dans la salle d’opération.
Marque: Swann-Morton™ 0110
Code nomenclature Nacres: NB.35
Informations supplémentaires : Poids : 0.11700kg
Description
Effectuez des coupes chirurgicales et des réparations à l’aide des lames de scalpel en acier au carbone Swann Morton™ dans la salle d’opération.
- Acier au carbone conforme à la norme BS EN 27740
- Poignées et lames vendues séparément
Spécification
Acier au carbone | |
n° 23 | |
La n° 23 convient aux poignées 4, 4L, 4 graduées et 6B | |
BS EN 7740 |
Lame de scalpel | |
30 mm | |
Oui | |
10/paquet |