Learn More
Disulfure de carbone, qualité réactif, ≥99,9%, benzène faible, Honeywell™
Code produit. p-7120297 Tous les produits Honeywell Research Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
100 mL
800 mL
1 l
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100mL
1L
800mL
Code produit. 15614120
Marque: Honeywell Research Chemicals 342270100ML
Demander un format en vrac ou personnalisé
Qualité réactif, faible benzène, ≥99,9 %
  • ≥95 % pour usage général en laboratoire.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 75-15-0
Formule moléculaire CS2
Poids moléculaire (g/mol) 76.131
Numéro MDL MFCD00011321
Clé InChI QGJOPFRUJISHPQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme carbon disulfide, carbon disulphide, carbon bisulfide, dithiocarbonic anhydride, carbon bisulphide, schwefelkohlenstoff, weeviltox, wegla dwusiarczek, solfuro di carbonio, carbondisulphide
CID PubChem 6348
ChEBI CHEBI:23012
Nom IUPAC méthanedithione
SMILES C(=S)=S
Spécification
Nom chimique ou matériau Carbon disulfide
Point de fusion ≤-76°C
Note relative au nom Low benzene
Couleur Incolore
Densité 1.266g/mL at 25°C
Point d’ébullition 46°C
Quantité 100 mL
Limite d’explosion 0.5
Point d’éclair −30°C (−22°F)
Température d’allumage 212°F
Odeur Unpleasant
Conditionnement Flacon en verre
Forme physique Liquide
Numéro UN UN1131
Beilstein 1098293
Informations sur la solubilité 2.9g/L at 20°C in water
Poids de la formule 76.14g/mol
Pourcentage de pureté ≥99.9%
Qualité ReagentPlus
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Carbon disulfide
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 1
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H361fd-Susceptible de nuire à la fertilité. Susceptible de nuire au foetus.
  • H372-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P284-¢Lorsque la ventilation du local est insuffisante! porter un équipement de protection respiratoire.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.